202096
Neues Methylenblau N Hemi-(zinkchlorid) (Salz)
Dye content 90 %
Synonym(e):
Methylenblau N Hemi-(zinkchlorid) (Salz), Rhodulinreinblau 24
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 90%
mp (Schmelzpunkt)
>240 °C (dec.) (lit.)
λmax
591 nm
630 nm (2nd)
ε (Extinktionskoeffizient)
≥16000 at 242-248 nm in H2O
≥28000 at 284-290 nm in H2O
≥36000 at 588-594 nm in H2O
≥44000 at 629-635 nm in H2O
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.CCNc1cc2[s+]c3cc(NCC)c(C)cc3nc2cc1C.CCNc4cc5[s+]c6cc(NCC)c(C)cc6nc5cc4C
InChI
1S/2C18H22N3S.4ClH.Zn/c2*1-5-19-13-9-17-15(7-11(13)3)21-16-8-12(4)14(20-6-2)10-18(16)22-17;;;;;/h2*7-10,19-20H,5-6H2,1-4H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChIKey
MCBJJSJOIVJYQY-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
AQUEOUS SOLUTION USING ZINC OXIDE AND
TITANIUM DIOXIDE AS CATALYST