Wichtige Dokumente
201731
Rutheniumrot
Synonym(e):
Ammonisiertes Rutheniumoxychlorid
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
786.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Empfohlene Produkte
λmax
376 nm
534 nm (2nd)
SMILES String
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?