Merck
200220
Sigma-Aldrich
Azure-II-Eosinat
powder
Synonym(e):
Azure II-eosin; Methylene blue
Größe auswählen
25 G
€ 133,00
100 G
€ 404,00
€ 133,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 133,00
100 G
€ 404,00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
€ 133,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Farbe
dark green
Löslichkeit
soluble, hazy to turbid
λmax
524 nm (2nd)
647 nm
Amax
≥0.50 at 645-655 nm in methanol at 0.005 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[Cl-].[Cl-].CNc1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C.CN(C)c4ccc5N=C6C=C\C(C=C6Sc5c4)=[N+](/C)C.[O-]C(=O)c7ccccc7C8=C9C=C(Br)C(=O)C(Br)=C9Oc%10c(Br)c([O-])c(Br)cc8%10
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S.C15H15N3S.2ClH.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;;;;/h1-6,25H,(H,27,28);5-10H,1-4H3;4-9H,1-3H3;2*1H;;/q;+1;;;;2*+1/p-3
InChIKey
CSDDIABEPMTRIP-UHFFFAOYSA-K
Leistungsmerkmale und Vorteile
Hauptbestandteil des Giemsa-Farbstoffs.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)