Fortfahren mit
861065
Azurblau II
powder
Synonym(e):
3-Chloro-6-hydroxy-2-Pyridinecarboxylic acid, Azur II
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C16H18N3S · C15H16N3S ·2 Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
625.68
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Colour Index Number:
52010/52015
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
mixture of Azure B and Methylene Blue in equal amounts.
Quality Segment
form
powder
solubility
water: soluble
λmax
657 nm
ε (extinction coefficient)
≥1500 at 652-658 nm in water at 0.003 g/L, ≥400 at 243-249 nm in water at 0.003 g/L, ≥800 at 288-294 nm in water at 0.003 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[Cl-].CNc1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](\C)C.CN(C)c4ccc5N=C6C=C\C(C=C6Sc5c4)=[N+](\C)C
InChI
1S/C16H18N3S.C15H15N3S.2ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;;/h5-10H,1-4H3;4-9H,1-3H3;2*1H/q+1;;;/p-1
InChI key
YOWZJZJLXUQHGF-UHFFFAOYSA-M
Application
Azure II has been used in the Richardson′s stock solution for the staining of lysosomal glycogen. It has also been used in the periodic acid schiff staining procedure for the staining of glycogen, nuclei and cytoplasm.
Biochem/physiol Actions
Azure II complex is used for the staining of nuclei, goblet cells, striated muscle, endothelial cells, smooth muscle, cytoplasm, lipid droplets, red blood cells, glycogen, collagen, cartilage, mucus granules, elastin and leukocytes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
200212A2918861049
description
powder
description
powder or crystals
description
certified by the BSC, Dye content ≥70 %
description
certified by the BSC, Dye content 70 %
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
description
mixture of Azure B and Methylene Blue in equal amounts.
description
-
description
-
description
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)