Wichtige Dokumente
19997
tert-Butylhydroperoxid -Lösung
packed in FEP bottles, ~5.5 M in decane (over molecular sieve 4Å)
Synonym(e):
1,1-Dimethylethyl-hydroperoxid, 2-Hydroperoxy-2-methylpropan, TBHP
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualität
packed in FEP bottles
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
52.9-66.8% (iodometric)
~5.5 M in decane (over molecular sieve 4Å)
Brechungsindex
n20/D 1.403
Dichte
0.83 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
InChIKey
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?