19990
tert-Butylhydroperoxid -Lösung
~80% in di-tert-butyl peroxide/water 3:2
Synonym(e):
1,1-Dimethylethyl-hydroperoxid, 2-Hydroperoxy-2-methylpropan, TBHP
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
~80% in di-tert-butyl peroxide/water 3:2
Brechungsindex
n20/D 1.397
Dichte
0.90 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
InChIKey
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. C - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
109.4 °F
Flammpunkt (°C)
43 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter