Merck
198757
Sigma-Aldrich
4-Bromphenyl 2-chlorethylether
98%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4OCH2CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.51
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
55-57 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
SMILES String
ClCCOc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8BrClO/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4H,5-6H2
InChIKey
VRODDNARFBDTNM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)