Fortfahren mit
N8505
1-Naphthylacetat
≥98% (C)
Synonym(e):
α-Naphthyl-acetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,20
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 301,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 580,00
€ 493,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CO2C10H7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.21
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-599-8
Beilstein/REAXYS Number:
2046403
MDL number:
Assay:
≥98% (C)
Form:
crystals
€ 76,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (C)
form
crystals
mp
43-46 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8H,1H3
InChI key
VGKONPUVOVVNSU-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Naphthyl acetate is a 1-napthyl ester. Mechanism of photo-Fries rearrangement of 1-naphthyl acetate has been studied using steady state photolysis and laser flash photolysis. Kinetics of photo-Fries rearrangement of 1-napthyl acetate has been studied using steady-state, time-resolved chemically induced dynamic nuclear polarization (CIDNP) and flash photolysis methods.
Application
1-Naphthyl acetate may be used in a rapid staining method for identification of macrophages; counts by this method were confirmed by the more complex morphological criteria, by phagocytosis, and by the presence of Fc receptors. It may be employed as substrate to investigate the distribution of non-specific carboxylic esterases (EC 3.1.1) in the digestive tract of perch, Perm fliiviatilis L.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
326178N6875185507
description
≥98% (C)
description
95%
description
-
description
99%
assay
≥98% (C)
assay
95%
assay
-
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
mp
43-46 °C (lit.)
mp
-
mp
67-70 °C (lit.)
mp
120-122 °C (lit.)
form
crystals
form
liquid
form
powder
form
powder or flakes
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F
flash_point_c
113 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)