Fortfahren mit
333433
1,2-Bis(2-iodethoxy)ethan
96%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,20
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ICH2CH2OCH2CH2OCH2CH2I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.97
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
€ 61,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.572 (lit.)
density
2.028 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, iodo
SMILES string
ICCOCCOCCI
InChI
1S/C6H12I2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2
InChI key
BCAGFJXMCZSAHD-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2- Bis (2-iodoethoxy)ethane was used as crosslinking reagent for synthesis of:
  • zirconia-based, alkali-stable strong anion-exchange stationary phase
  • silica-coated nanoparticles
  • novel shell cross-linked (SCL) micelles with pH-responsive poly(2-(diethylamino)ethyl methacrylate) cores and thermoresponsive poly(N-isopropylacrylamide) coronas
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)