Merck
198110
Sigma-Aldrich
Sudan III
Dye content 85 %
Synonym(e):
1-[4-(Phenylazo)-phenylazo]-2-naphthol, Benzolazo-4-benzolazo-1-(2-naphthol), Cerasin Red, Fat Ponceau G, Fat Soluble Sudan, Scarlet B, Solvent Red 23, Sudan G, Sudan Red BK, Tony Red
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H16N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.39
Farbindexnummer:
26100
Beilstein:
931185
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Zusammensetzung
Dye content, 85%
mp (Schmelzpunkt)
199 °C (dec.) (lit.)
λmax
354 nm
507 nm (2nd)
SMILES String
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H/b24-23+,26-25+
InChIKey
FHNINJWBTRXEBC-QSZPNPOGSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)