Fortfahren mit
S4136
Sudan III
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonym(e):
1-[4-(Phenylazo)-phenylazo]-2-naphthol, Benzolazo-4-benzolazo-1-(2-naphthol), Cerasin Red, Fat Ponceau G, Fat Soluble Sudan, Scarlet B, Solvent Red 23, Sudan G, Sudan Red BK, Tony Red
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 150,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H16N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.39
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-638-4
MDL number:
Colour Index Number:
26100
Beilstein/REAXYS Number:
931185
€ 150,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Sudan III, BioXtra, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
product line
BioXtra
form
powder
composition
Dye content, ≥80%
mp
199 °C (dec.) (lit.)
solubility
toluene: 1 mg/mL, clear, red
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H/b24-23+,26-25+
InChI key
FHNINJWBTRXEBC-QSZPNPOGSA-N
Application
Zertifiziert für die Fettfärbung nach der Churukian Variante des Lillie und Asburn-Verfahrens ("supersaturated isopropanol method"). Sudan III ersetzt Ölrot O in dem Verfahren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S41316856207937
Sudan III analytical standard
Supelco
68562
Sudan III
Sudan II analytical standard
Supelco
07937
Sudan II
description
BioXtra, certified by the BSC
description
Technical grade
description
analytical standard
description
analytical standard
form
powder
form
powder
form
-
form
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
solubility
toluene: 1 mg/mL, clear, red
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear, red
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
composition
Dye content, ≥80%
composition
Dye content, ≥85%
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sudan III
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)