Wichtige Dokumente
196843
1,2,4-Trifluorbenzol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.423 (lit.)
bp
88 °C/759 mmHg (lit.)
Dichte
1.264 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Fc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H3F3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChIKey
PEBWOGPSYUIOBP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?