Fortfahren mit
424765
1,3,5-Tris(trifluormethyl)benzol
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H3(CF3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
bp
120 °C/750 mmHg (lit.)
density
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H3F9/c10-7(11,12)4-1-5(8(13,14)15)3-6(2-4)9(16,17)18/h1-3H
InChI key
ZMAUHKSOLPYPDB-UHFFFAOYSA-N
General description
1,3,5-tris(trifluoromethyl)benzene is a tri-substituted benzene. It has been synthesized by reacting benzene-1,3,5-tricarboxylic acid with SF4. Reports suggest that 1,3,5-tris(trifluoromethyl)benzene is a nonanesthetics and shows convulsant properties. Its vapor absorption spectra and corresponding solution spectra has been investigated. Its reaction with methyl lithium has been analyzed using semiempirical reaction modelling.
Application
1,3,5-tris(trifluoromethyl)benzene was used as a starting material in the synthesis of bis(2,4,6-tris(trifluoromethyl)phenyl)chloropnictines.
It may be used as a starting material in the synthesis of 2,4,6-tris(trifluoromethyl)benzoic acid by reacting with n-butyllithium and carbon dioxide and in the synthesis of lithio derivative, via direct metalation with n-butyllithium.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
20159186171
description
97%
description
2.7 M in heptane
description
1.6 M in hexanes
assay
97%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
bp
120 °C/750 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
density
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.71 g/mL at 20 °C
density
0.68 g/mL at 25 °C
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
729-81-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)