126152
1,2-Difluorbenzol
98%
Synonym(e):
o-Difluorobenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
bp
92 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−34 °C (lit.)
Dichte
1.158 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccccc1F
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChIKey
GOYDNIKZWGIXJT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
33.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
1 °C - closed cup