Wichtige Dokumente
196436
(1R)-(−)-Fenchon
≥98%
Synonym(e):
(−)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanon, (−)-Fenchon, (1R)-1,3,3-Trimethyl-bicyclo[2.2.1]heptan-2-on
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]24/D −50.5°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5-6 °C (lit.)
Dichte
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC1(C)C2CCC(C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
InChIKey
LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N
Anwendung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
151.7 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?