Merck
218243
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Myrtenal
98%
Synonym(e):
(−)-Myrtenal, (1R)-2-Pinen-10-al, (1R)-6,6-Dimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-carbaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.22
Beilstein:
2961587
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]22/D −15°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.503 (lit.)
bp
220-221 °C (lit.)
Dichte
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)C1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,6,8-9H,4-5H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
InChIKey
KMRMUZKLFIEVAO-IUCAKERBSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F
Flammpunkt (°C)
78 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter