Merck
183601
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorbenzylalkohol
99%
Größe auswählen
10 G
€ 130,00
€ 130,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 130,00
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.03
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 130,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
79-80 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
hydroxyl
SMILES String
OCc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
InChIKey
LCEIGNVIDJNUGF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,5-Dichlorobenzyl alcohol participates in [Ru(acac)2(CH3CN)2]PF6 (acac = acetylacetone) catalyzed oxidation of alcohols to aldehydes or ketones using H5IO6 as oxidant[1].
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mild oxidation of alcohols with periodic acid catalyzed by [Ru(acac)2(CH3CN)2]PF6 in water.
Ganesamoorthy S, et al.
Catalysis Communications, 10(14), 1835-1838 (2009)