Merck
146668
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorbenzylalkohol
99%
Synonym(e):
(2,4-Dichlorphenyl)methanol, 2,4-Dichlorbenzolmethanol
Größe auswählen
50 G
€ 129,00
€ 129,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
€ 129,00
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.03
Beilstein:
1448652
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 129,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
55-58 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
hydroxyl
SMILES String
OCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
InChIKey
DBHODFSFBXJZNY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,4-Dichlorbenzylalkohol ist ein Bestandteil von gewerblich erhältlichen Lutschtabletten gegen akute Halsschmerzen, die auf Entzündungen der oberen Atemwege zurückzuführen sind.[1]
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Alex Thompson et al.
Drugs in R&D, 13(2), 101-107 (2013-04-17)
Acute sore throat (pharyngitis) is one of the most common illnesses for which children are seen by primary care physicians. Most cases are caused by viruses and are benign and self-limiting. Clinically proven, over-the-counter throat lozenges provide rapid and effective
Artikel
This application note describes the LC-MS-based quantitative analysis of known nitrosamine impurities following procedures 1 and 3 as given in USP general chapter <1469>.