Fortfahren mit
100293
2,6-Dichlorbenzylalkohol
99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,30
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl2C6H3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
239-300-3
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
€ 34,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
96-98 °C (lit.)
functional group
chloro, hydroxyl
SMILES string
OCc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3,10H,4H2
InChI key
WKKHCCZLKYKUDN-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C27115187879139254
description
99%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
96-98 °C (lit.)
mp
68-71 °C (lit.)
mp
-
mp
−2.6 °C (lit.)
form
solid
form
crystals
form
-
form
liquid
functional group
chloro, hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
chloro
2,6-Dichlorobenzyl alcohol 500g
-
-
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)