Fortfahren mit
8.41133
3,4-Dichlorobenzyl alcohol
for synthesis
Synonym(e):
3,4-Dichlorobenzyl alcohol, 3,4-Dichloro-1-(hydroxymethyl)-benzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,90
€ 47,92
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6Cl2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.03
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
217-299-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
€ 47,92
Listenpreis€ 63,90Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
bp
148-151 °C
mp
38-39 °C
transition temp
flash point >110 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)CO)Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
InChI key
FVJIUQSKXOYFKG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 36 °C
Melting range (upper value): ≤ 39 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D133000197653Y0001622
assay
≥98.0% (GC)
assay
96%
assay
98%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
38-39 °C
mp
-
mp
46-49 °C (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
form
solid
form
liquid
form
solid
form
-
bp
148-151 °C
bp
296-297 °C/732 mmHg (lit.)
bp
172-174 °C/17 mmHg (lit.)
bp
148-151 °C (lit.)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup