Merck
18069
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(4-Bromphenyl)-ethylamin
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(R)-(+)-4-Brom-α-methylbenzylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.08
Beilstein:
2412319
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D +20.5±1°, c = 3% in methanol
Brechungsindex
n20/D 1.566
Dichte
1.390 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H](N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m1/s1
InChIKey
SOZMSEPDYJGBEK-ZCFIWIBFSA-N
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)