Fortfahren mit
668796
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-Naphthylamin
97%
Synonym(e):
(S)-(+)-1-Amino-Tetralin, (S)-(+)-1-Aminotetralin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C10H11)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.22
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2360279
eCl@ss:
32150313
Assay:
97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.565
bp
250 °C
density
1.010 g/mL at 25 °C
SMILES string
N[C@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7,11H2/t10-/m0/s1
InChI key
JRZGPXSSNPTNMA-JTQLQIEISA-N
Application
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine is a chiral amine that can be used:
  • To prepare a 2-pyridylmethylene-(S)-(+)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine containing pentanuclear trigonal bipyramidal [Co3Fe2] complex, which exhibits electron-transfer-coupled spin transition (ETCST) properties.
  • To prepare imine-substituted thiophene Schiff base compounds.
  • To derivatize macrocyclic diarylheptanoid compounds of biological importance.
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
649147237698458775
description
97%
description
95%
description
99%
description
99%
assay
97%
assay
95%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.565
refractive index
n20/D 1.4354
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
refractive index
-
bp
250 °C
bp
97-99 °C (lit.)
bp
99-100 °C (lit.)
bp
-
density
1.010 g/mL at 25 °C
density
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1C
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)