Merck
336513
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Cyclohexylethylamin
98%
Synonym(e):
(S)-(+)-α-Methylcyclohexanmethylamine
About This Item
Lineare Formel:
C6H11CH(CH3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.23
Beilstein:
2935069
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]25/D +3.5°, neat
Optische Reinheit
ee: 95% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.4614 (lit.)
bp
60 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[C@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m0/s1
InChIKey
XBWOPGDJMAJJDG-ZETCQYMHSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter