Wichtige Dokumente
17988
DL-β-Leucin
≥98.0% (NT)
Synonym(e):
(±)-3-Amino-4-methyl-pentansäure, (±)-3-Amino-4-methyl-valeriansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (NT)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)C(N)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)5(7)3-6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
InChIKey
GLUJNGJDHCTUJY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..