Merck
176753
Sigma-Aldrich
Phosphorsäure-d3 -Lösung
85 wt. % in D2O, 98 atom % D
Synonym(e):
Trideuterophosphorsäure
Größe auswählen
10 G
€ 56,00
50 G
€ 137,00
100 G
€ 191,00
€ 56,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 56,00
50 G
€ 137,00
100 G
€ 191,00
About This Item
Lineare Formel:
D3PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 56,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Konzentration
85 wt. % in D2O
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.427 (lit.)
bp
158 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
41-44 °C (lit.)
Dichte
1.736 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]OP(=O)(O[2H])O[2H]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i/hD3
InChIKey
NBIIXXVUZAFLBC-ZRLBSURWSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)