Fortfahren mit
91977
Perfluorononansäure
analytical standard
Synonym(e):
Heptadecafluornonansäure, Perfluornonansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CF3(CF2)7COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.08
EC Number:
206-801-3
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
1897287
MDL number:
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥96.5% (GC), 96.5-103.0% (T)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
59-62 °C (lit.)
application(s)
PFAS testing
format
neat
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9HF17O2/c10-2(11,1(27)28)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26/h(H,27,28)
InChI key
UZUFPBIDKMEQEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
685424380943929
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
-
format
neat
format
-
application(s)
PFAS testing
application(s)
PFAS testing
application(s)
-
application(s)
-
mp
59-62 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
77-81 °C (lit.)
assay
≥96.5% (GC), 96.5-103.0% (T)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC), 98.0-102.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perfluorononansäure
signalword
Danger
target_organs
Liver
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - PBT - Repr. 1B - STOT RE 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
375-95-1
CAS No.
375-95-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)