Wichtige Dokumente
165190
O-Acetylsalicylsäurechlorid
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.536 (lit.)
bp
107-110 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
45-49 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
ester
SMILES String
CC(=O)Oc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-6(11)13-8-5-3-2-4-7(8)9(10)12/h2-5H,1H3
InChIKey
DSGKWFGEUBCEIE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- O-Acetylsalicyloyl chloride was used in the synthesis of enantiomerically pure bidentate heteroorganic ligands built on simple achiral skeletons and containing an aziridine moiety.
- It was used in the general synthesis of acetoxybenzamides.
- It was used in the chemical synthesis of 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy(TEMPO)-aspirin conjugate via condensation reaction with 4-hydroxy-TEMPO.
- It was used as reagent in acylation of cyclobutenediones.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?