Wichtige Dokumente
163155
Trichloressigsäureethylester
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.453 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
Dichte
1.378 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H5Cl3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
InChIKey
SJMLNDPIJZBEKY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?