Wichtige Dokumente
160687
2-Cyclohepten-1-on
80%, technical grade
Synonym(e):
2-Cycloheptenone, Tropilene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
80%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.494 (lit.)
Dichte
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1CCCCC=C1
InChI
1S/C7H10O/c8-7-5-3-1-2-4-6-7/h3,5H,1-2,4,6H2
InChIKey
WZCRDVTWUYLPTR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?