Fortfahren mit
145017
3-Penten-2-on
70%
Synonym(e):
Methyl-propenylketon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH=CHCOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-888-3
Beilstein/REAXYS Number:
1633505
MDL number:
Assay:
70%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
760 mmHg ( 121 °C)
Quality Segment
assay
70%
form
liquid
impurities
<2% ethanol, 30% mesityl oxide
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
121-124 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(C=CC)=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H,1-2H3
InChI key
LABTWGUMFABVFG-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Penten-2-one is volatile compound present in berry fruit of two Aronia melanocarpa genotypes. Urinary 3-penten-2-one is a useful biomarker for increased accumulation of acetaldehyde during abnormal metabolic stress.
Application
3-Penten-2-one was used in the synthesis of the alkaloids (+/-)-senepodine G and (+/-)-cermizine C.
Biochem/physiol Actions
3-Penten-2-one inhibits nitric oxide production and inducible nitric oxide synthase expression via heme oxygenase-1 expression in lipopolysaccharide-activated RAW264.7 macrophages.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
147885360473
description
70%
description
99%
description
ACS reagent, ≥99.0%
assay
70%
assay
99%
assay
≥99.0%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
solid
form
liquid
bp
121-124 °C (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
bp
80 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
density
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Penten-2-on
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
69.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
21 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)