Wichtige Dokumente
162884
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthrolin
≥98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
mp (Schmelzpunkt)
277-280 °C (lit.)
Löslichkeit
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to dark yellow
SMILES String
Cc1cnc2c(ccc3c(C)c(C)cnc23)c1C
InChI
1S/C16H16N2/c1-9-7-17-15-13(11(9)3)5-6-14-12(4)10(2)8-18-16(14)15/h5-8H,1-4H3
InChIKey
NPAXPTHCUCUHPT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?