Wichtige Dokumente
161195
2-Methoxy-5-nitro-anilin
98%
Synonym(e):
5-Nitro-o-anisidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
117-119 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-12-7-3-2-5(9(10)11)4-6(7)8/h2-4H,8H2,1H3
InChIKey
NIPDVSLAMPAWTP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
246.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
119 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?