Fortfahren mit
101656
2-Chlor-4-nitro-anilin
99%
Synonym(e):
1-Amino-2-chlor-4-nitro-benzol
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClC6H3(NO2)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-502-2
Beilstein/REAXYS Number:
638657
MDL number:
Assay:
99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
autoignition temp.
971 °F
mp
105-108 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
Nc1ccc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H,8H2
InChI key
LOCWBQIWHWIRGN-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
101664N27322761672
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
95%
mp
105-108 °C (lit.)
mp
117-119 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
mp
180-190 °C
autoignition temp.
971 °F
autoignition temp.
964 °F
autoignition temp.
734 °F
autoignition temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
379.4 °F - closed cup
flash_point_c
193 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)