112631
2-Methoxy-4-nitroanilin
98%
Synonym(e):
4-Nitro-o-anisidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
140-142 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(ccc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-12-7-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,8H2,1H3
InChIKey
GVBHRNIWBGTNQA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable