Wichtige Dokumente
158518
Phenoxyessigsäure
98%
Synonym(e):
Glycolsäurephenylether
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble 10%, clear, colorless
SMILES String
OC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
InChIKey
LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?