Merck
439479
Sigma-Aldrich
Selectfluor® Fluorierungsreagenz
greener alternative
>95% in F+ active
Synonym(e):
1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octan-bis(tetrafluorborat), N-Chlormethyl-N′-fluortriethylendiammonium-bis-(tetrafluoroborat), F-TEDA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14B2ClF9N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.26
Beilstein:
5368649
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
reaction type: C-H Activation
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
>95% in F+ active
mp (Schmelzpunkt)
260 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.F[N+]12CC[N+](CCl)(CC1)CC2
InChI
1S/C7H14ClFN2.2BF4/c8-7-10-1-4-11(9,5-2-10)6-3-10;2*2-1(3,4)5/h1-7H2;;/q+2;2*-1
InChIKey
TXRPHPUGYLSHCX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt ist ein Fluordonator, der auch als Selectfluor bekannt ist und für die Katalyse optimiert wurde. Weitere Einzelheiten dazu erhalten Sie hier.
Anwendung
1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octan-bis-(tetrafluoroborat) ist ein elektrophiles Fluorierungsreagenz zur umweltfreundlicheren Fluorierung von Acetoacetamiden in PEG-400.
Katalysatorfreie und hochselektive elektrophile Mono-Fluorierung von Acetoacetamiden: einfache und effiziente Herstellung von 2-Fluoracetoacetamiden in PEG-400
Es kann wie folgt eingesetzt werden:
  • als sehr wirksame und vielseitige Quelle für elektrophiles Fluor
  • als Fluorierungsreagenz, das die oxidative Ringöffnung von 2,5-Diarylfuranen zu cis-1,4-Enedionen bewirkt
  • zur direkten Fluorierung von Silylketenacetalen, wobei α-Fluor-αarylcarboxylsäuren entstehen
  • als elektrophiles Fluorierungsreagenz, beispielsweise zur Herstellung von fluorierten Acylsilanen
Quellenangabe
Eine Bewertung
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Oxidative ring opening of 2, 5-diarylfurans by Selectfluor
Blank SJ and Stephens CE
Tetrahedron Letters, 47(38), 6849-6850 (2006)
Rajendra P Singh et al.
Accounts of chemical research, 37(1), 31-44 (2004-01-21)
Synthetic and structural aspects of organofluorine compounds continue to be the focal points of vigorous research activities, as evidenced by the appearance of a large number of publications. Among the various useful methodologies for the introduction of fluorine into organic
A general method for synthesis of trifluoroacetyltrialkyl (aryl) silanes and the Sakurai reaction of fluorinated acylsilanes with allyl silanes
Chung WJ and Welch JT
Journal of Fluorine Chemistry, 125(4), 543-548 (2004)
Paul T Nyffeler et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(2), 192-212 (2004-12-04)
The replacement of hydrogen atoms with fluorine substituents in organic substrates is of great interest in synthetic chemistry because of the strong electronegativity of fluorine and relatively small steric footprint of fluorine atoms. Many sources of nucleophilic fluorine are available
A novel general method for preparation of a-fluoro-a-arylcarboxylic acid. Direct fluorination of silyl ketene acetals with Selectfluor
Zhang F and Song JZ
Tetrahedron Letters, 47(43), 7641-7644 (2006)