Wichtige Dokumente
158356
2-Benzimidazolmethanol
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
171-175 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H8N2O/c11-5-8-9-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4,11H,5H2,(H,9,10)
InChIKey
IAJLTMBBAVVMQO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?