Merck
155071
Sigma-Aldrich
Azidotrimethylsilan
95%
Synonym(e):
Azidotrimethylsilan
Größe auswählen
10 G
€ 101,00
50 G
€ 294,00
€ 101,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 101,00
50 G
€ 294,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.21
Beilstein:
1903730
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
eCl@ss:
39100709
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 101,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
52-53 °C/175 mmHg (lit.)
Dichte
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C3H9N3Si/c1-7(2,3)6-5-4/h1-3H3
InChIKey
SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Azidotrimethylsilan (TMSN3) ist ein farbloses und stabiles Organosilanreagens. Bei hohen Temperaturen weist es einen sehr langsamen Abbau auf. Es ist eine häufig genutzte Azidquelle und wird zur Synthese von Aminotriazolliganden eingesetzt. Azidotrimethylsilan kann einfach durch die tropfenweise Zugabe von Chlortrimethylsilan zu einer gerührten Lösung von NaN3 in Diethylengylcoldimethylether synthetisiert werden.[1]
Anwendung
Azidotrimethylsilan kann als Folgendes verwendet werden:
  • Stickstoffvorläufer zum Herstellen eines GaN-Nanodrahts durch metallorganische chemische Gasphasenabscheidung.
  • Elektrolytadditiv in Li-O2-Batterien. Die Zugabe von TMSN3 führt zur Bildung einer robusten, festen Elektrolytzwischenphase.
  • Wirksames Reagens für die Synthese von Tetrazolen, Fullerenylazid und α-Azidooximen.
  • Silylierungsmittel bei der O-Trimethylsilylierung von Alkoholen und Phenolen.
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
42.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis, 106-106 (1988)
Azidotrimethylsilane
Li, B. L.
Synlett, 23(10), 1554-1555 (2012)
Well-defined poly (oxazoline)-b-poly (acrylate) amphiphilic copolymers: From synthesis by polymer-polymer coupling to self-organization in water
Guillerm, Brieuc, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 51(5), 1118-1128 (2013)
Journal of the American Chemical Society, 115, 9347-9347 (1993)
James T Goettel et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(5), 1136-1143 (2019-11-30)
A cyclic (alkyl)(amino)carbene (CAAC) has been shown to react with a covalent azide similar to the Staudinger reaction. The reaction of Me CAAC with trimethylsilyl azide afforded the N-silylated 2-iminopyrrolidine (Me CAAC=NSiMe3 ), which was fully characterized. This compound undergoes
Artikel
Click chemistry, and the copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) in particular, is a powerful new synthetic tool in polymer chemistry and material science.
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf