Fortfahren mit
349488
Azidotrimethylzinn
97%
Aktionsangebot verfügbar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 232,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3SnN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.85
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Assay:
97%
€ 232,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
reaction suitability
reaction type: click chemistry
mp
117-120 °C (lit.)
functional group
azide
SMILES string
C[Sn](C)(C)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/3CH3.N3.Sn/c;;;1-3-2;/h3*1H3;;/q;;;-1;+1
InChI key
OSJRGDBEYARHLX-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
404764513989ALD00028
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
117-120 °C (lit.)
mp
107-111 °C (lit.)
mp
150 °C (dec.) (lit.)
mp
80-85 °C
functional group
azide
functional group
azide, amide
functional group
-
functional group
bromo
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1118-03-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)