Wichtige Dokumente
15502
1-Boc-piperazin
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Piperazin-1-carbonsäure-tert.-butylester
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
43-47 °C (lit.)
43-47 °C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNCC1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-10-5-7-11/h10H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
CWXPZXBSDSIRCS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?