Fortfahren mit
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 59,90 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
98%
optical activity
[α]25/D −151°, c = 1 in ethanol
optical purity
ee: 99% (GLC)
mp
131-133 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChI key
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description ChiPros®, produced by BASF, 99% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay 98% | assay ≥98.5%, 99% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| mp 131-133 °C (lit.) | mp 131-133 °C (lit.) | mp 131-133 °C (lit.) | mp 131-133 °C (lit.) |
| optical activity [α]25/D −151°, c = 1 in ethanol | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
| optical purity ee: 99% (GLC) | optical purity enantiomeric excess: ≥98.5% | optical purity - | optical purity - |
611-71-2 (R)-(−)-Mandelic acid | - | - | - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (R)-(−)-Mandelsäure
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>374.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 190 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?