Merck
G005067
GC Analysis of Mandelic Acid Methyl Ester Enantiomers on Astec® CHIRALDEX G-TA
suitable for GC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: 140 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
inj. temp.: 250 °C
sample: peak 1: S(+)-methyl mandelate
peak 2: R(-)-methyl mandelate
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
pharmaceutical (small molecule)
Hinweis zur Analyse
Elution order reversal on CHIRALDEX B-DP.
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)