Merck
154040
Sigma-Aldrich
4-Fluor-α-methylbenzylamin
96%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4CH(CH3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.502 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
Dichte
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
SMILES String
CC(N)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H10FN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3
InChIKey
QGCLEUGNYRXBMZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Used in the synthesis of novel thioureas with diuretic and saluretic activity.[1]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eur. J. Med. Chem. - Chem. Ther., 15, 41-41 (1980)