Merck
151955
Sigma-Aldrich
Nitrobenzol-d5
99.5 atom % D
Synonym(e):
Pentadeuteronitrobenzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6D5NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.14
Beilstein:
1455693
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Isotopenreinheit
99.5 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Expl.-Gr.
0.34-6.3 % (lit.)
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.5% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.5498 (lit.)
bp
88 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
6 °C (lit.)
Dichte
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChIKey
LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Nitrobenzene-d5 is also referred to as pentadeuteronitrobenzene. Structure of the complexes between tetramethyl p-tert-butylcalix[4]arene tetraketone and hydroxonium cation H3O+ in nitrobenzene-d5 have been investigated by NMR (Nuclear Magnetic Resonance) spectroscopy and DFT (Density Functional Theory) calculations.[1] It participates in the preparation of 2- and 3-phenyl-d5-thiophenes.[2]
Empfohlene Produkte
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F
Flammpunkt (°C)
88 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Arylation by aromatic nitro compounds at high temperatures. VII. Reactions of nitrobenzene and nitrobenzene-d5 with thiophene.
Fields EK and Meyerson S.
The Journal of Organic Chemistry, 35(1), 67-70 (1970)
Vibrational spectra of nitrobenzene-d5.
Laposa JD.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 35(1), 65-71 (1979)
Protonated tetramethyl p-tert-butylcalix [4] arene tetraketone: NMR evidence and probable structures.
Kriz J, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 138(8), 735-740 (2007)