Fortfahren mit
329339
1,4-Dichlorbenzol-d4
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Tetradeutero-1,4-dichlorbenzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 458,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6D4Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.03
UNSPSC Code:
12142201
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2047072
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+4
€ 141,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
bp
173 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
density
1.274 g/mL at 25 °C
application(s)
environmental
mass shift
M+4
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c([2H])c1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
OCJBOOLMMGQPQU-RHQRLBAQSA-N
General description
1,4-Dichlorobenzene-d4 98 atom % D, 98% (CP) is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- Acid-catalyzed reaction mechanism studies
- Environmental monitoring applications
- Mass spectrometry calibration
- Chemical synthesis of labeled compounds
Features and Benefits
Features
- High-quality solvent for analytical applications
- Improves accuracy in structural analyses
- Non-toxic and environmentally friendly
- Supports a variety of research applications
Benefits
- Ensures high-quality results in analytical experiments
- Increases reliability of obtained data
- Facilitates understanding of complex interactions
- Supports effective therapy development
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
48049617105331511
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
description
98 atom % D
description
98 atom % D
assay
98% (CP)
assay
-
assay
-
assay
99% (CP)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
-
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+4
mass shift
-
mass shift
M+4
mass shift
M+4
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
52-54 °C (lit.)
mp
-
mp
-25--22 °C (lit.)
mp
-17 °C (lit.)
density
1.274 g/mL at 25 °C
density
-
density
1.323 g/mL at 25 °C
density
1.341 g/mL at 25 °C (lit.)
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
3855-82-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)