Wichtige Dokumente
177970
Pyridin-d5
"100%", ≥99.96 atom % D
Synonym(e):
Pentadeuteropyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥99.96 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Expl.-Gr.
0.34-6.3 % (lit.)
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.05% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.506 (lit.)
pH-Wert
8.5 (0.2 g/L)
bp
114.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-41 °C (lit.)
Dichte
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChIKey
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Empfohlene Produkte
Zubehör
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
62.6 °F
Flammpunkt (°C)
17 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?