Merck
151289
Sigma-Aldrich
5-Brom-2-chlorbenzotrifluorid
97%
Synonym(e):
5-Brom-2-chlor-α,α,α-trifluortoluol
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(Cl)CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.45
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.507 (lit.)
Dichte
1.745 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H3BrClF3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
InChIKey
XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)