Fortfahren mit
H1377
4-Hydroxy-3-Methoxyphenylglykol Hemipiperaziniumsalz
Cerebral norepinephrine metabolite
Synonym(e):
MHPG, MOPEG, MOPEG piperazin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,60
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 256,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 441,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12O4 · 0.5C4H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
266-689-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7360817
€ 79,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Hydroxy-3-Methoxyphenylglykol Hemipiperaziniumsalz,
storage temp.
2-8°C
Quality Segment
SMILES string
C1CNCCN1.COc2cc(ccc2O)C(O)CO.COc3cc(ccc3O)C(O)CO
InChI
1S/2C9H12O4.C4H10N2/c2*1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11;1-2-6-4-3-5-1/h2*2-4,8,10-12H,5H2,1H3;5-6H,1-4H2
InChI key
KCECBJRHWSOTMR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cerebral norepinephrine metabolite.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H8759SML2256456926
description
-
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Can this (MHPG) be stored at -20C
    1 answer
    1. The recommended storage temperature for this product is 2-8°C. In general, powder materials are not affected by freezer storage, however, this item has not been tested under these storage conditions.