Fortfahren mit
8.53113
Boc-D-Glu-OBzl
Novabiochem®
Synonym(e):
Boc-D-Glu-OBzl, N-α-t.-Boc-D-glutamic acid α-benzyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.030,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H23NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.37
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 1.030,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@H](CCC(=O)O)C(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-10-14(19)20)15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m1/s1
InChI key
CVZUKWBYQQYBTF-CYBMUJFWSA-N
General description
Standard building block for introduction of D-γ-glutamic acid amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +26.5 - +31.5 °
Purity (DC(009B)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-13-0072
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-D-Glu-OBzl
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)