Wichtige Dokumente
149845
Thallium(I)-ethoxid
Synonym(e):
Thalliumethylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: thallium
reagent type: catalyst
Brechungsindex
n20/D 1.676 (lit.)
Dichte
3.522 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCO[Tl]
InChI
1S/C2H5O.Tl/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChIKey
DZFYOYRNBGNPJW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?